Fontos dokumentumok
493546
Ethyl alcohol, Pure
≥99.50%, ACS reagent (Traceable to ACS product listing.), 200 proof, meets USP testing specifications
Szinonimák:
Ethanol, absolute alcohol, non-denatured ethanol
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, meets USP testing specifications
grade
ACS reagent (Traceable to ACS product listing.)
Minőségi szint
Ügynökség
meets USP testing specifications
gőzsűrűség
1.59 (vs air)
Teszt
≥99.50%
Forma
liquid
robbanási határérték
3.1-27.7 %
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
200 proof
párolgási maradék
≤0.0025%
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78.3 °C
mp
-114 °C
oldhatóság
water: soluble
λ
in H2O
UV-elnyelés
λ: 240 nm Amax: 0.40
λ: 250 nm Amax: 0.30
λ: 260 nm Amax: 0.30
λ: 270 nm Amax: 0.10
λ: 340 nm Amax: 0.10
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
SMILES string
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).