Merck
44890
Sigma-Aldrich
Iron
puriss. p.a., carbonyl-Iron powder, low in magnesium and manganese compounds, ≥99.5% (RT)
Szinonimák:
Fe
About This Item
Lineáris képlet:
Fe
CAS-szám:
Molekulatömeg:
55.85
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
grade
puriss. p.a.
Teszt
≥99.5% (RT)
minőség
low in magnesium and manganese compounds
reakcióalkalmasság
core: iron
reagent type: catalyst
ellenállás
9.71 μΩ-cm
szennyeződések
≤0.01% total nitrogen (N)
szemcseméret
5-9 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
sűrűség
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤10 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Iron (carbonyl) powder has been used:
  • In the preparation of copper on iron (Cu/Fe) bimetallic catalytic system to synthesize β-aminoenones and 3,5-disubstituted pyrazoles.
  • As the main component of magnetorheological fluids.
  • To produce Fe-B-C composites from boron carbide using plasma sintering.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
69.8 °F
Lobbanási pont (C)
21 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
Copper on iron promoted one-pot synthesis of β-aminoenones and 3, 5-disubstituted pyrazoles.
Kovacs, Szabolcs and Novak, Zoltan
Tetrahedron, 69(43), 8987-8993 (2013)
Fe-B-C composites produced using spark plasma sintering.
Rokebrand, P and Sigalas, I
International Journal of Refractory Metals & Hard Materials, 49(35), 320-326 (2015)
The role of surface tension in magnetorheological adhesion.
Orellana, Carlos S and Jaeger, Heinrich M
Soft Matter, 9(35), 8519-8525 (2013)
Jia-Wei Yang et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 7, 275-275 (2019-12-04)
Current research has enabled the use of microphysiological systems and creation of models for alveolar and pulmonary diseases. However, bottlenecks remain in terms of medium- and long-term regulation of cell cultures and their functions in microchannel systems, as well as
Effect of particle size on shear stress of magnetorheological fluids.
Sarkar, Chiranjit and Hirani, Harish
Smart Science, 3(2), 65-73 (2015)