Fontos dokumentumok
1.03819
Supelco
Iron
for analysis reduced, particle size 10 µm EMSURE®
Szinonimák:
Iron
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Fe
CAS-szám:
Molekulatömeg:
55.85
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141721
EC index szám:
231-096-4
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.5% (cerimetric)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
>100 °C
hatékonyság
30000 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.1% Substances insoluble in sulfuric acid
pH
7-9 ( in H2O)
bp
3000 °C/1013 hPa
mp
1535 °C
sűrűség
7.87 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
3000‑4000 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfide (S2-): ≤0.002%
kation nyomok
As: ≤0.0002%
Cu: ≤0.002%
Mn: ≤0.002%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.002%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/Fe
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (cerimetric): ≥ 99.5 %
Substances insoluble in sulfuric acid: ≤ 0.1 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulphide (S): ≤ 0.002 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Mn (Manganese): ≤ 0.002 %
Zn (Zinc): ≤ 0.002 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
69.8 °F
Lobbanási pont (C)
21 °C