CLS3370
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
flat bottom clear, polystyrene, sterile, lid, case of 100, pack of 20
Szinonimák:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Javasolt termékek
material
flat bottom clear
polystyrene
round wells
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
skirt (skirt)
kiszerelés
case of 100
pack of 20
gyártó/kereskedő neve
Corning 3370
méret
96 wells
lyuktérfogat
360 μL
lyuk hasznos térfogat
75-200 μL
szín
clear
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
- Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate is a flat bottom clear plate with a lid.
- Not treated polystyrene surface is hydrophobic and binds biomolecules through passive interactions.
- Suits for the immobilization of large molecules.
- Binding capacity of approximately 100 to 200ng IgG/cm².
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)