Fontos dokumentumok
06428
Supelco
Amberlite IRC120 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 16-50 mesh, strongly acidic
Szinonimák:
Amberlite IR120 hydrogen form
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
23151817
NACRES:
SB.52
product name
Amberlite IRC120 H, hydrogen form, strongly acidic, hydrogen form
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
17 mmHg ( 20 °C)
leírás
cross-linkage 8%
moisture 53-58%
form
beads
öngyulladási hőmérséklet
800 °F
parameter
121 °C max. temp.
technika/technikák
LPLC: suitable
veszteség
~50% loss on drying, 110 °C
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
mátrix aktív csoport
sulfonic acid
részecskeméret
620-830 μm
működési pH
0-14
kapacitás
1.8 meq/mL by wetted bed volume
elválasztástechnika
cation exchange
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Amberlite IR120 is a gel-type strongly acidic cation exchange resin and a heterogeneous catalyst.
Alkalmazás
Amberlite IR120 has been used as a catalyst support to form chelates with Co2+ or Ru3+ ions for subsequent hydrogen generation by hydrolysis of ammonia borane. It may be used as a catalyst for the oxirane ring-opening reaction effected by hydrogen peroxide (H2O2) during the synthesis of epoxides from triglycerides source. Amberlite IR120 hydrogen form may be used to investigate the ion-exchange equilibria of H+/Pb2+, H+/Ni2+, and H+/Cr3+ systems.
Strongly acidic cation exchange resin suitable for a wide variety of chemical process applications, removal of amino acids at low pH, USP potassium methods, etc..
Jogi információk
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Degradation of the oxirane ring of epoxidized vegetable oils with hydrogen peroxide using an ion exchange resin.
Campanella A and Baltanas MA
Catalysis Today, 107, 208-214 (2005)
Hydrogen generated from hydrolysis of ammonia borane using cobalt and ruthenium based catalysts.
Liu CH, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 37(3), 2950-2959 (2012)
Ion-exchange equilibria of Pb2+, Ni2+, and Cr3+ ions for H+ on Amberlite IR-120 resin.
Carmona M, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 53(6), 1325-1331 (2008)