Merck
95320
Sigma-Aldrich
D-(−)-Tartaric acid
puriss., unnatural form, ≥99.0% (T)
Szinonimák:
(2S,3S)-(−)-Tartaric acid, D-Threaric acid
About This Item
Lineáris képlet:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.09
Beilstein:
1725145
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51113400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
≥99.0% (T)
leírás
synthetic
Minőségi szint
grade
puriss.
Teszt
≥99.0% (T)
Forma
crystals
optikai aktivitás
[α]20/D −13.5±0.5°, c = 10% in H2O
minőség
unnatural form
izzítási maradék
≤0.05%
mp
167-171 °C
172-174 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Általános leírás
Tartaric acid is a polyhydroxy acid with wide applications in the textile, pharma, and food industries. It is commonly used as a food additive and acts as an antioxidant and acidification agent. It is also used as a starting material for the preparation of many bioactive molecules.
Alkalmazás
D-(-)-Tartaric acid may be used in the preparation of enantiospecific homochiral cis-4-formyl β-lactams. It may also be used as a starting material in the synthesis of D-erythro-sphingosine and L-lyxo-phytosphingosine.
Egyéb megjegyzések
Unnatural isomer
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tartaric acid and tartrates in the synthesis of bioactive molecules
Ghosh AK, et al.
Synthesis, 2001(09), 1281-1301 (2001)
Efficient Asymmetric Synthesis of cis-4-Formyl-?-Lactams from L-(+)-Tartaric Acid.
Jayaraman M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(4), 932-934 (1994)
The energy-saving production of tartaric acid using ion exchange resin-filling bipolar membrane electrodialysis
Zhang K, et al.
Journal of Membrane Science , 341(1-2), 246-251 (2009)
An alternative synthesis of d-erythro-sphingosine and l-lyxo-phytosphingosine.
Nakamura T and Shiozaki M.
Tetrahedron Letters, 40(51), 9063-9064 (1999)
J B Olivato et al.
Carbohydrate polymers, 92(2), 1705-1710 (2013-02-13)
Tartaric acid (TA), a dicarboxylic acid, can act as a compatibiliser in starch/polyester blends. A mixture design was proposed to evaluate the effect of TA on the properties of starch/poly (butylene adipate co-terephthalate) (PBAT) blown films plasticised with glycerol. The