Merck
206016
Sigma-Aldrich
Platinum on alumina
greener alternative
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, 3.2 mm, pellets
Szinonimák:
Pt/Al2O3
About This Item
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
pellets
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: platinum
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
a címkézés mértéke
0.5 wt. % loading
részecskeméret
3.2 mm
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Alkalmazás
Platinum on alumina (Pt/Al2O3) (0.5 wt. % loading, 3.2 mm, pellets) can be used as a catalyst for a variety of applications, such as:
  • in the hydrodechlorination of chlorobenzenes
  • oxidation, reduction, and decomposition
  • in methanol steam reforming
  • hydrocarbon combustion
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Olah, G. A.; Gupta, B. et al.
Journal of the American Chemical Society, 107, 7097-7097 (1985)
Paquette, L. A.; Miyahara, Y.; Doecke, C. W.
Journal of the American Chemical Society, 108, 1716-1716 (1986)
Kinetics of o-Xylene Combustion over a Pt/Alumina Catalyst
Manta CM, et al.
Chemical Engineering & Technology, 35(12), 2147-2154 (2012)
Preparation of Platinum-Supported Alumina Lewis Superacid Catalyst Using a CVD Method
Ayame A, et al.
Studies in Surface Science and Catalysis, 90, 257-262 (1994)
Low-temperature hydrodechlorination of chlorobenzenes on platinum-supported alumina catalysts
Hashimoto Y, et al.
Applied Catalysis A: General, 250(12), 247-254 (2003)