Merck
95350
Sigma-Aldrich
meso-Tartaric acid monohydrate
≥97%
Szinonimák:
Mesotartaric acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H6O6 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.10
Beilstein:
1725146
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
39021705
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder or crystals
Teszt:
≥97%
Minőségi szint
Teszt
≥97%
Forma
powder or crystals
szennyeződések
~10% water
mp
165-166 °C (anhydrous) (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
[H]O[H].O[C@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t1-,2+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UUDLQDCYDSATCH-NUGIMEKKSA-N
Alkalmazás
Reactant invovled in stereoisomeric discrimination in DNA compaction
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)