Fontos dokumentumok
T109
L-(+)-Tartaric acid
≥99.5%
Szinonimák:
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.18 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
≥99.5%
Forma
granular
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D +13.5±0.5°, c = 10% in H2O
öngyulladási hőmérséklet
797 °F
mp
170-172 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A co-former for the synthesis of etravirine co-crystals.
- A mobile phase additive in thin-layer chromatography.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
302.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
150 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?