Fontos dokumentumok
21059
Calcium ion solution for ISE
0.1 M Ca, analytical standard (for ion-selective electrodes)
Szinonimák:
Calcium chloride solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard (for ion-selective electrodes)
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
0.1 M Ca
SMILES string
Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?