Merck
99310
Supelco
Calcium ionophore I - cocktail A
Selectophore
About This Item
UNSPSC kód:
26111700
NACRES:
NB.61
termékcsalád
Selectophore
Minőségi szint
Forma
liquid
összetétel
Calcium ionophore I, 10.0 wt. % (21192)
2-Nitrophenyl octyl ether, 89.0 wt. % (73732)
Sodium tetraphenylborate, 1.0 wt. % (72018)
Általános leírás
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Alkalmazás
Selected application examples
Kiszerelés
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Jogi információk
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
F. Lanter et al.
Analytica Chimica Acta, 135, 51-51 (1982)
Qi Wu et al.
Plant physiology, 183(3), 1331-1344 (2020-05-06)
Hydrogen gas (H2) has a possible signaling role in many developmental and adaptive plant responses, including mitigating the harmful effects of cadmium (Cd) uptake from soil. We used electrophysiological and molecular approaches to understand how H2 ameliorates Cd toxicity in