Merck
793639
Sigma-Aldrich
Calcium chloride
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥96%
Méret kiválasztása
100 G
47 700,00 Ft
500 G
89 600,00 Ft
47 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 G
47 700,00 Ft
500 G
89 600,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CaCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.98
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥96%
grade:
ACS reagent
anhydrous
Forma:
powder
47 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
ACS reagent
anhydrous
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for SM 5210
gőznyomás
0.01 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
Redi-Dri
Teszt
≥96%
Forma
powder
minőség
free-flowing
szennyeződések
≤0.006 meq/g Titr. base
mp
772 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Calcium chloride can be used as a catalyst to synthesize:
  • β-Aminoketones via three-component Mannich reaction of ketones, aldehydes, and amines.
  • γ-Nitro dicarbonyl esters via Michael addition reaction.
  • Pyrroles via solvent-free Paal-Knorr reaction.
Jogi információk
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Niloy Chandra Sarker et al.
Journal of environmental sciences (China), 82, 179-191 (2019-05-28)
Manure is an impending source of carbon (C), sulfur (S) and water (H2O). Consequently, microbial populations utilize these constituents to produce methane (CH4), carbon dioxide (CO2), greenhouse gases (GHGs), and hydrogen sulfide (H2S). Application of nanoparticles (NPs) to stored manure
Bin Liu et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 112, 110905-110905 (2020-05-16)
Three-dimensional (3D) bioprinting is an extremely convenient biofabrication technique for creating biomimetic tissue-engineered bone constructs and has promising applications in regenerative medicine. However, existing bioinks have shown low mechanical strength, poor osteoinductive ability, and lacking a suitable microenvironment for laden
Qing Chang et al.
Scandinavian journal of immunology, 92(2), e12877-e12877 (2020-03-08)
Osteoclasts are responsible for bone destruction in rheumatoid arthritis (RA), and adipose-derived mesenchymal stromal cells (ADSCs) can inhibit experimental collagen-induced arthritis model. This study aims to determine whether ADSCs also suppresses osteoclastogenesis and bone erosion in collagen-induced arthritis (CIA). Osteoclasts
Yongqing Yang et al.
The Plant cell, 31(6), 1367-1384 (2019-04-10)
Saline-alkali soil is a major environmental constraint impairing plant growth and crop productivity. In this study, we identified a Ca2+ sensor/kinase/plasma membrane (PM) H+-ATPase module as a central component conferring alkali tolerance in Arabidopsis (Arabidopsis thaliana). We report that the
Andrea F Jones et al.
Cell reports, 31(10), 107729-107729 (2020-06-11)
The medial prefrontal cortex (mPFC) modulates a range of behaviors, including responses to noxious stimuli. While various pain modalities alter mPFC function, our understanding of changes to specific cell types underlying pain-induced mPFC dysfunction remains incomplete. Proper activity of cortical
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.