Fontos dokumentumok
21049
Calcium standard for AAS
analytical standard, 1.000 g/L Ca+2 in hydrochloric acid, traceable to BAM
Szinonimák:
Calcium chloride solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
1.000 g/L Ca+2 in hydrochloric acid
technika/technikák
AAS: suitable
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
SMILES string
Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?