69349
Calcium Standard for AAS
TraceCERT®, 1 g/L Ca in nitric acid (nominal concentration)
Szinonimák:
Calcium Atomic Absorption Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
koncentráció
1 g/L Ca in nitric acid (nominal concentration)
technika/technikák
AAS: suitable
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
single component solution
Alkalmazás
- Trace element quantification: A study highlights the use of a portable X-ray fluorescence unit for the quantification of calcium, showcasing its application in precise measurement tasks, which can benefit research and quality control in pharma and biotech sectors (González-Rojas et al., 2023).
- Calcium content analysis in food: Research on the physicochemical properties of bioprocessed whole wheat flour included the analysis of calcium content using AAS, underlining the importance of calcium standards in ensuring accurate nutrient profiling in food science (Chinma et al., 2024).
- Environmental monitoring: The assessment of trace element concentrations in river sediments, including calcium, utilized AAS, demonstrating the role of calcium standards in environmental studies to monitor pollution levels and ecosystem health (Selvaraj et al., 2023).
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg