Fontos dokumentumok
383147
Calcium chloride
desiccant, ACS reagent, ≥96.0%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for SM 5210
gőznyomás
0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥96.0%
form
powder
szennyeződések
≤0.006 meq/g Titr. base
mp
772 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- Modification of natural zeolite to increase its ability of fluoride removal.
- Synthesis of calcium sulfate whiskers utilized in making polymer reinforcing composite materials.
- Synthesis of calcium chloride-anodized aluminum composites, a solid sorbent.
- As an extractant in the soil analysis process.
- As a catalyst in the synthesis of aldols by reacting dimethylsilyl (DMS) enolates with aldehydes.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.