Fontos dokumentumok
D2560
DNase test agar with toluidine blue
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
termékcsalád
BioChemika
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
technika/technikák
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
végső pH
7.3±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
food and beverages
food and beverages
microbiology
alkalmasság
nonselective and differential for Serratia spp.
nonselective and differential for Staphylococcus spp.
nonselective and differential for Streptococcus spp.
nonselective and differential for bacteria (General Media)
nonselective and differential for molds (General Media)
nonselective and differential for yeasts (General Media)
Alkalmazás
Komponensek
Tryptose, 20.00
Deoxyribonucleic acid (DNA), 2.00
Sodium chloride, 5.00
Toluidine blue, 0.10
Agar, 15.00
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques