Fontos dokumentumok
89640
Toluidine Blue
8.74% (ZN (THEORY)), for microscopy (Hist., Vit.)
Szinonimák:
Tolonium chloride; Basic Blue 17
About This Item
Javasolt termékek
grade
for microscopy (Hist., Vit.)
Minőségi szint
Teszt
8.74% (ZN (THEORY))
form
powder or crystals
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
green to very dark green
oldhatóság
methanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥800 at 621-636 nm in water
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.Cc1cc2N=C3C=CC(\C=C3Sc2cc1N)=[N+](\C)C.Cc4cc5N=C6C=CC(\C=C6Sc5cc4N)=[N+](\C)C
InChI
1S/2C15H15N3S.4ClH.Zn/c2*1-9-6-13-15(8-11(9)16)19-14-7-10(18(2)3)4-5-12(14)17-13;;;;;/h2*4-8,16H,1-3H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DAQXTSXITPUGRG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- to demonstrate amyloid; DNA in plant material, mast cells, Nissl substance, nuclei, and sulfatides
- in metachromatic staining of sulfated mucins and related materials
- as staining agent to identify the development and accumulation of the cartilage matrix, proteoglycans for isolation and culture of mesenchymal stem cells from mouse compact bone.
- staining of mucins in water-miscible resins and of nucleic acids in epoxy resins(1)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?