Fontos dokumentumok
1.04172
Sigma-Aldrich
Toluidine blue O (C.I.52040)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H16ClN3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
305.83
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116130
NACRES:
NA.21
form
solid ()
Minőségi szint
összetétel
Dye, ≥85% spectrophotometric assay
pH
2.8 (25 °C in H2O)
oldhatóság
30 g/L
térfogatsúly
410 kg/m3
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C15H16N3S.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)19-14-7-10(18(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Toluidine blue O (C.I. 52040) for microscopy Certistain® is adry dye that is used for the preparation of a staining solution for staining nuclei and for visualization of metachromasia. As a CERTISTAIN® dye it is chemically quality-certified according to highest standards and strict specifications.
Alkalmazás
for microscopy Certistain®
Analízis megjegyzés
Dye content (Diaminophenothiazins, spectrophotometrically): ≥ 85 %
Identity
- chloride:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (water): 628 - 633 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; water): 1330 - 1570
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 8 %
Suitability for microscopy: passes test
Jogi információk
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3