Merck
122394
Sigma-Aldrich
Thiochroman-4-one
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H8OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.22
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
törésmutató
n20/D 1.6395 (lit.)
bp
154 °C/12 mmHg (lit.)
mp
28-30 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
thioether
SMILES string
O=C1CCSc2ccccc12
InChI
1S/C9H8OS/c10-8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-4H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CVQSWZMJOGOPAV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Thiochroman-4-one was used as the starting reactant for synthesis of series of pyrazoles and isoxazoles.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
K Ramalingam et al.
Journal of medicinal chemistry, 20(6), 847-850 (1977-06-01)
A small series of pyrazoles and isoxazoles derived from thiochroman-4-one has been synthesized and characterized. The compounds were examined for their in vitro inhibitory activity against Bacillus subtilis and Pseudomonas fluorescens. Among the tested compounds the pyrazole derivative from thiochroman-4-one