Fontos dokumentumok
87991
Tetraoctylammonium chloride
≥97.0% (AT)
Szinonimák:
N,N,N-trioctyl-1-octanaminium chloride
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥97.0% (AT)
Forma
crystals
mp
50-54 °C
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.ClH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNNIPOQLGBPXPS-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Cationic additive in the preparation of the polyaniline-based calcium selective electrode.
- Phase transfer catalyst in the Brust-Schiffrin synthesis of gold nanoparticles.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)