Fontos dokumentumok
07295
Nitrate Ionophore VI
Selectophore™, function tested
Szinonimák:
9-Hexadecyl-1,7,11,17-tetraoxa-2,6,12,16-tetraazacycloeicosane
About This Item
Javasolt termékek
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
termékcsalád
Selectophore™
minőség
function tested
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC1CONCCCNOCCCONCCCNOC1
InChI
1S/C28H60N4O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-28-26-35-31-22-16-20-29-33-24-18-25-34-30-21-17-23-32-36-27-28/h28-32H,2-27H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NQESDIIOYWZCLK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Kiszerelés
Komponensek
5.2 wt% Nitrate ionophore VI (07295)
47.1 wt% Dibutyl phthalate (80100)
0.6 wt% Tetraoctylammonium chloride (87991)
47.1 wt% Poly(vinyl chloride) high molecular weight (81392)
Fizikai tulajdonságok
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?