Merck
18038
Millipore
Fraser Selective Supplement
suitable for microbiology
Szinonimák:
Listeria Selective Supplement acc. to Fraser
About This Item
UNSPSC kód:
41171614
NACRES:
NA.85
Ügynökség
according to GB 4789.30-2016
Minőségi szint
sterilitás
sterile
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
alkalmasság
Listeria spp.
Általános leírás
Recommended by ISO Committee for Listeria monocytogens from food, animal feed etc.
Alkalmazás
for Listeria monocytogens from food, animal feed etc.
Komponensek
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Nalidixic acid 10.0 mg
Acriflavin Hydrochloride 12.5 mg
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)