Fontos dokumentumok
75977
PALCAM Listeria Selective Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 13.0 g/L
ammonium ferric citrate, 0.5 g/L
esculin, 0.8 g/L
glucose, 0.5 g/L
lithium chloride, 15.0 g/L
D-mannitol, 10.0 g/L
peptone, 23.0 g/L
phenol red, 0.08 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
starch, 1.0 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.0±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
food and beverages
pathogen testing
veterinary
microbiology
alkalmasság
selective and differential for Listeria spp.
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?