Fontos dokumentumok
1.00093
Millipore
FRASER Listeria Selective Supplement
for Listeria spp., pkg of 10 vials, for the preparation of Half FRASER (Demi FRASER) Broth (Base) or FRASER Broth (Base)
Szinonimák:
Listeria Selective Supplement
About This Item
UNSPSC kód:
41106212
NACRES:
NA.74
Ügynökség
ISO 11290
ISO
Minőségi szint
leírás
used with GranuCult™ FRASER Broth (Base) (1.10398) and GranuCult™ Half FRASER (Demi FRASER) Broth (Base) (1.00025)
form
lyophilized powder
összetétel
Acriflavine, 6.25 mg per vial
Nalidixic acid, 5 mg per vial
kiszerelés
pkg of 10 vials
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
8.1-8.6 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Listeria spp.
Általános leírás
FRASER Listeria Selective Supplement is a mixture of acriflavine and nalidixic acid in lyophilized form. It inhibits the growth of accompanying bacteria by selective enrichment of Listeria spp.
Alkalmazás
FRASER Listeria Selective Supplement is an additive for the preparation of Half FRASER (Demi FRASER) Broth (Base) or FRASER Broth (Base) for the enrichment of Listeria spp.
Kapcsolódás
Replaces: 1.00093.0017
Piktogramok
CorrosionHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS
A Listeria monocytogenes kimutatása élelmiszerekben és környezeti mintákban az ISO 11290-1, FDA-BAM és USDA-FSIS szabványoknak megfelelően.
Protocols
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.