1.40197
EcoCult® Half FRASER broth with antibiotics
ISO 11290, APHA, suitable for microbiology, pathogen testing
Szinonimák:
Demi FRASER broth with antibiotics
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
APHA
ISO 11290
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
EcoCult®
technika/technikák
microbiological culture: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
tárolási hőmérséklet
10-30°C
alkalmasság
Listeria spp. (spp.)
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Compliance to major regulatory standards ISO, FDA-BAM, EPA or USP
- Clear labeling and Certificate of Analysis to check compliance at a glance
- Reliable and accurate quality in powder format
- Cost-effective pricing
WGK
WGK 3
Related Content
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Az élelmiszer-mikrobiológiai vizsgálatok az élelmiszerbiztonság és a minőségirányítás kulcsfontosságú részét képezik. Tudjon meg többet a kórokozókat és romlást okozó szervezeteket lefedő vizsgálatok széles skálájáról.