1.00439
ChromoCult® Listeria Agar Enrichment-Supplement
ChromoCult®, selective for Listeria spp.
Szinonimák:
Listeria Enrichment Supplement
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
APHA
ISO 11133
ISO 11290-1
ISO 11290-2
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
gyártó/kereskedő neve
ChromoCult®
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
6.6 (20 °C in H2O)
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
selective for Listeria spp. (Agar)
Általános leírás
Alkalmazás
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Inoculum on reference medium
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
10 - 100
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): 10 - 100
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): 10 - 100
Recovery on test medium
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
≥ 70 %
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): ≥ 70 %
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): ≥ 70 %
Colonies
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
blue-green; non-transparent zone
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): blue-green; non-transparent zone
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): blue-green
Growth
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
no growth
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): no growth
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): no growth
- Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087): no growth
Incubation: Listeria 24-48 Std. 37°C aerobic; other strains at least 48 hrs.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
A Listeria monocytogenes kimutatása élelmiszerekben és környezeti mintákban az ISO 11290-1, FDA-BAM és USDA-FSIS szabványoknak megfelelően.
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS