1.00092
FRASER Listeria Ammonium iron (III) Supplement
for Listeria spp., pkg of 10 vials, for the preparation of Half FRASER (Demi FRASER) Broth (Base) or FRASER Broth (Base)
Szinonimák:
FRASER Listeria Ammonium iron(III) Supplement, Listeria Selective Supplement
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
ISO 11290
ISO
Minőségi szint
leírás
form
lyophilized powder
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
összetétel
Ammonium iron (III) citrate, 250 mg per vial
kiszerelés
pkg of 10 vials
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
oldhatóság
1200 g/L
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
Listeria spp.
InChI
1S/C6H8O7.Fe.H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H3/q;+3;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Mixed inoculum of Listeria, E.coli and E.faecalis
Additionaly monoculture of E.coli and E.faecalis
Pre-enrichment in Half Fraser Broth, afterwards enrichment in Fraser Broth
Confirmation on ALOA®-Medium resp. Tryptic soy agar
Inoculum on reference medium
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020):
10 - 100
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): 10 - 100
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): ≥ 1000
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): ≥ 1000
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): ≥ 1000
- Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087): ≥ 1000
Blacking
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020):
+
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): +
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): -
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): -
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): -
- Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087): -
Growth on ALOA medium
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020):
>10 CFU
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): >10 CFU
Colonies
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020):
bluegreen with non transparent zone
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): bluegreen with non transparent zone
Growth on Tryptic soy agar
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
no growth
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): no growth
- Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087): <100 CFU
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): <100 CFU
Incubation:
Half Fraser Broth: 24 hours at 30°C, aerobic
Fraser Broth: 48 hours at 37°C, aerobic
Confirmation on ALOA-Medium: 48 hours at 37°C, aerobic
Confirmation on Tryptic soy agar: 24 hours at 35°C, aerobic
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
A Listeria monocytogenes kimutatása élelmiszerekben és környezeti mintákban az ISO 11290-1, FDA-BAM és USDA-FSIS szabványoknak megfelelően.
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS