Fontos dokumentumok
1.07006
Millipore
Oxford Listeria Selective Supplement
selective for Listeria spp., pkg of 10 vials, for use with GranuCult® Oxford Agar (Base)
Szinonimák:
Listeria Selective Supplement
About This Item
UNSPSC kód:
41106212
NACRES:
NA.74
Forma
solid
Minőségi szint
összetétel
Acriflavin, 2.5 mg per vial
Cefotetan, 1 mg per vial
Colistin sulfate, 10 mg per vial
Cycloheximide, 200 mg per vial
Fosfomycin, 5 mg per vial
kiszerelés
pkg of 10 vials
technika/technikák
microbiological culture: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
kompatibilitás
for use with GranuCult® Oxford Agar (Base)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
selective for Listeria spp.
Általános leírás
Oxford Listeria Selective Supplement is a mixture of four antibiotics and a dye in lyophilized form. It inhibits the growth of accompanying bacteria in the selective cultivation of Listeria monocytogenes.
Alkalmazás
Oxford Listeria Selective Supplement is an additive for the preparation of Oxford Listeria Selective Agar.
Kompatibilitás
For use with GranuCult® Oxford Agar (Base) (1.07004)
Kapcsolódás
Replaces: 1.07006.0017
Analízis megjegyzés
Supplement tested in Oxford Listeria selective agar (base) art. no. 1.07004.
Recovery on test medium
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020):
≥ 70 %
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): ≥ 70 %
- Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109): ≥ 70 %
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): ≥ 70 %
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): ≤ 0.01 %
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): ≤ 0.01 %
Black zone
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020):
+
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): +
- Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109): +
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): +
Growth
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
inhibited
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): inhibited
Incubation: 48 hrs.; 35 °C; aerobic.
Reference: Tryptic soy agar.
Jogi információk
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS
A Listeria monocytogenes kimutatása élelmiszerekben és környezeti mintákban az ISO 11290-1, FDA-BAM és USDA-FSIS szabványoknak megfelelően.
Protocols
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.