Merck
75805
Millipore
Oxford Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Listeria Selective Agar, Oxford, Listeria Oxford Medium
About This Item
UNSPSC kód:
41171606
NACRES:
NA.74
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 10 g/L
corn starch, 1 g/L
esculin, 1 g/L
ferric ammonium citrate, 0.5 g/L
lithium chloride, 15 g/L
sodium chloride, 5 g/L
special peptone, 23 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.0±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
alkalmasság
selective and differential for Listeria spp.
Alkalmazás
For the isolation and cultivation of Listeria monocytogenes from specimens containing a mixed bacterial flora.
Elkészítési megjegyzés
Dissolve 27.8 g in 500 ml distilled water and mix thoroughly. Bring to the boil by gently heating. Autoclave at 121°C for 15 minutes and cool to 45-50°C. Aseptically add 1 vial of sterile supplement (Cat. No. 1.07006.0010). Mix well and distribute.
Egyéb megjegyzések
Selective differential medium for the isolation of L. monocytogenes
Lábjegyzet
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Curtis, G.D.W., et al.
Letters in Applied Microbiology, 8, 95-95 (1989)