Fontos dokumentumok
17774
Potassium tellurite solution
1% in H2O, suitable for microbiology
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 6888-1:2020
Minőségi szint
sterilitás
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
Forma
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
1% in H2O
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Corynebacterium spp.
Staphylococcus spp.
SMILES string
[K+].[K+].[O-][Te]([O-])=O
InChI
1S/2K.H2O3Te/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFPJYWDBBLZXOM-UHFFFAOYSA-L
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.