Fontos dokumentumok
400688
Sodium tellurite
−100 mesh, 99%
Szinonimák:
Disodium trioxotellurate
Teszt
99%
form
powder
részecskeméret
−100 mesh
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][Te]([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3Te/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOADVZVYWFSHSM-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?