WPB01365WA
Whirl-Pak® Stand-Up Bag
532 mL capacity(18 oz)
Szinonimák:
sample collection bag, sampling bag, standup sampling bag
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile
kiszerelés
pkg of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
B01365WA (Nasco)
parameter
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
Sz × H × vastagság
11.5 cm × 23 cm × 0.076 mm
kapacitás
532 mL × 18 oz
532 mL capacity(18 oz)
Általános leírás
The white, write-on strip makes sample identification easier and more convenient. It′s easy to write on this white strip using an ordinary ballpoint pen, pencil, or felt-tip marker. The paper-like finish virtually eliminates ink smearing, and provides a surface that will accept a variety of writing instruments.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)