Merck
01337
Millipore
Mitis Salivarius Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
M-S Agar
About This Item
UNSPSC kód:
41171606
NACRES:
NA.85
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15.0 g/L
casein enzymatic hydrolysate, 15.0 g/L
crystal violet, 0.0008 g/L
dextrose, 1.0 g/L
dipotassium phosphate, 4.0 g/L
peptic digest of animal tissue, 5.0 g/L
sucrose, 50.0 g/L
trypan blue, 0.075 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
végső pH
7.0±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
food and beverages
veterinary
microbiology
alkalmasság
selective and differential for Enterococcus spp.
selective and differential for Streptococcus spp.
Alkalmazás
Mitis Salivarius Agar is recommended for the isolation from mixed cultures of Streptococci especially Streptococcus mitis, Streptococcus salivarius, Enterococcus faecalis showing α and γ haemolytic reactions on Blood Agar.
Elkészítési megjegyzés
Suspend 90 g in 1000 ml distilled water. Boil to dissolve the medium completely. Dispense and sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes. Cool to 50-55°C and add 1 ml of sterile 1 % potassium tellurite solution (Cat. No. 17774). DO NOT REHEAT the medium after the addition of tellurite solution.
Lábjegyzet
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques