Merck
60539
Sigma-Aldrich
Potassium tellurite
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
Szinonimák:
Dipotassium tellurite
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
K2TeO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
253.79
EC-szám:
UNSPSC kód:
41171614
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
form
solid
SMILES string
O=[Te](O)O
InChI
1S/H2O3Te/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SITVSCPRJNYAGV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)