Merck
80704
Millipore
VCC Selective Supplement
suitable for microbiology
Szinonimák:
ECO157:H7 Selective Supplement, Vancomycin Cefixime Cefsulodin Selective Supplement
About This Item
UNSPSC kód:
41171614
NACRES:
NA.85
sterilitás
sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Escherichia coli
coliforms
Alkalmazás
VCC Selective Supplement is an antibiotic supplement recommended for selective isolation of Escherichia coli O157:H7. It has been used to study the effects of adding VCC on enrichment time using heart infusion broth, tryptic soy broth (TSB) and buffered peptone water.
Komponensek
(per vial, sufficient for 1000 ml medium)
Vancomycin 8.0 mg
Cefixime 0.05 mg
Cefsoludin 10.0 mg
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Multiplex real-time PCR assays for detection of eight Shiga toxin-producing Escherichia coli in food samples by melting curve analysis
Singh, Prashant
International Journal of Food Microbiology, 101-108 (2015)