Fontos dokumentumok
17104
Dodecyltrimethylammonium chloride
purum, ≥98.0% anhydrous basis (AT)
Szinonimák:
DTAC
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cationic
Minőségi szint
grade
purum
Teszt
≥98.0% anhydrous basis (AT)
form
solid
molekulatömeg
263.89 g/mol
mp
37 °C
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Polyethylene terephthalate depolymerization: Dodecyltrimethylammonium chloride was applied in the enzymatic depolymerization of polyethylene terephthalate, illustrating its utility in enhancing the efficiency of plastic degradation processes (Kawai et al., 2022).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?