Fontos dokumentumok
87212
Trimethyl-tetradecylammonium chloride
≥98.0% (AT)
Szinonimák:
Tetradecyltrimethylammonium chloride
Teszt
≥98.0% (AT)
form
powder
mp
~250 °C (dec.)
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CEYYIKYYFSTQRU-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?