Fontos dokumentumok
D5047
Dodecyltrimethylammonium bromide
BioXtra, ~99%
Szinonimák:
Lauryltrimethylammonium bromide
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cationic
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
~99%
form
crystals
molekulatömeg
308.34 g/mol
szennyeződések
<0.001% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
<0.1%
mp
246 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
sulfate (SO42-): <0.05%
kation nyomok
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.002%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.1%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3