Fontos dokumentumok
8.14087
Sigma-Aldrich
Hexadecyltrimethylammonium chloride
(50% solution in 2-propanol/water 3:2) for synthesis
Szinonimák:
Cetyltrimethylammonium chloride solution, Trimethylhexadecylammonium chloride
About This Item
UNSPSC kód:
12352107
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
liquid
hatékonyság
500-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
átmeneti hőmérséklet
flash point 15 °C
sűrűség
0.89 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): 49.0 - 52.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.887 - 0.892
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
59.0 °F
Lobbanási pont (C)
15 °C