Fontos dokumentumok
8.16142
Sigma-Aldrich
Dodecyltrimethylammonium chloride
for synthesis
Szinonimák:
Dodecyltrimethylammonium chloride, Lauryl trimethylammonium chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H34ClN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
263.89
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
203-927-0
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
solid
hatékonyság
200-1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
246 °C (decomposition)
sűrűség
1 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
Kapcsolódás
Replaces: DX2477
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3