Fontos dokumentumok
52366
Hexadecyltrimethylammonium chloride
≥98.0% (NT)
Szinonimák:
Cetyltrimethylammonium chloride
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cationic
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (NT)
molekulatömeg
320.00 g/mol
mp
232-237 °C
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOWHHFRSBJGXCM-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- For the preparation of Polymethylsilsesquioxane aerogels (PMSQ) from methyltrimethoxysilane (MTMS) by hydrolysis and polycondensation reaction.
- To determine iodine and iodide in commercial gargle products by luminol chemiluminescence.
- As a template along with cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) to prepare rod-like mesoporous silica from sodium silicate as a precursor.
- As a catalyst in the synthesis of 2-amino-2-chromenes from aldehyde, malononitrile, and phenol by one-pot three-component reaction.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?