Fontos dokumentumok
14079
Succinic acid
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (T)
Szinonimák:
Butanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (T)
szennyeződések
≤0.001% total nitrogen (N)
izzítási maradék
≤0.02%
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
185-191 °C
oldhatóság
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Surfactant/detergent extender/foaming agent
- As ion chelator in the electroplating process
- As a precursor for various industrially important chemicals such as adipic acid, 1,4-butanediol, tetrahydrofuran, N-methyl pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, succinate salts, and γ-butyrolactone
- Synthesis of biodegradable polymers such as polybutyrate succinate (PBS) and polyamides.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?