Merck
1.00682
Supelco
Succinic acid
for analysis EMSURE® ACS
Szinonimák:
Butanedioic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HOOCCH2CH2COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.09
Beilstein:
1754069
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
203-740-4
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.5% (acidimetric)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
470 °C
hatékonyság
2260 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.001% Nitrogen compounds (as N)
≤0.5% Water (Karl Fischer)
≤200 ppm Sulfated ash (600 °C)
≤50 ppm In water insoluble matter
≤5000 ppm Fumaric acid (HPLC)
pH
2.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
235 °C (lit.)
235 °C/1013 hPa
mp
184-186 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 206 °C
oldhatóság
58 g/L
sűrűség
1.56 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
940 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤30 ppm
kation nyomok
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
  • Anoxic photolysis as a Route to Primary Metabolites on Early Earth: Discusses the transformation of succinic acid in the context of chemical processes on the early Earth, highlighting its potential role in prebiotic chemistry (Taran & Unal, 2024).
  • Incorporation of zinc into the protic imidazolium-based ionic liquid: Explores a novel catalytic route using succinic acid for the production of ester plasticizers, highlighting the efficiency of this process in industrial applications (Latos et al., 2024).
Kapcsolódás
Replaces: SX1040; SX1040-3
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.5
Identity (IR): passes test
Appearance of solution (5 %; water): passes test
In water insoluble matter: ≤ 50 ppm
Melting point: 185.0 - 190.0 °C
Chloride (Cl): ≤ 5 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 30 ppm
Heavy metals (as lead): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
Nitrogen compounds (as N): ≤ 0.001 %
Fumaric acid (HPLC): ≤ 5000 ppm
Sulfated ash (600 °C): ≤ 200 ppm
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1