Fontos dokumentumok
8.22260
Sigma-Aldrich
Succinic acid
for synthesis
Szinonimák:
Butanedioic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HOOCCH2CH2COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.09
Beilstein:
1754069
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
203-740-4
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥99% (acidimetric)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (acidimetric)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
470 °C
hatékonyság
2260 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
235 °C (lit.)
235 °C/1013 hPa
mp
184-186 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 206 °C
oldhatóság
water: 58 g/L at 20 °C
sűrűség
1.56 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
940 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 184 °C
Melting range (upper value): ≤ 189 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1