Fontos dokumentumok
1623502
USP
Succinylcholine chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Succinylcholine chloride dihydrate, Bis(trimethylammonioethyl) succinate chloride, Succinyldicholine dichloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
succinylcholine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.O.[Cl-].[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C14H30N2O4.2ClH.2H2O/c1-15(2,3)9-11-19-13(17)7-8-14(18)20-12-10-16(4,5)6;;;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFSBEIRFVXGRPR-UHFFFAOYSA-L