Fontos dokumentumok
47910
Fumaric acid
≥99.0% (T)
Szinonimák:
(2E)-2-Butenedioic acid, trans-Butenedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1.7 mmHg ( 165 °C)
Minőségi szint
grade
purum
Teszt
≥99.0% (T)
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
1364 °F
robbanási határérték
40 %
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
oldhatóság
95% ethanol: soluble 0.46 g/10 mL, clear, colorless
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Fumaric acid may be used in the preparation of L-Lysine-fumaric acid crystals. It may also be employed for the industrial manufacture of synthetic resins and eco-friendly/biodegradable polymers.
Analízis megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
523.4 °F
Lobbanási pont (C)
273 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?