Fontos dokumentumok
14080
Succinic acid
purum p.a., ≥99.0% (T)
Szinonimák:
Butanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
izzítási maradék
≤0.05% (as SO4)
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
185-188 °C
oldhatóság
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- 2-Benzyl substituted isoquinoline N-oxides by rhodium-catalyzed reaction with aryl oximes and secondary propargyl alcohols.
- Spiro-pyrimidine derivatives by cyclization reaction of 5-(2-alkohybenzylidene) barbituric acid.
- Allylselenol via reduction of allyl selenocyanate using lithium aluminum hydride.
- Polyesters via catalyst-free polyesterification of glycerol and azelaic acid.
- Poly(glycerol-succinic acid) biodendrimers applicable in specific medical and biotechnological uses.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?