Merck
258571
Sigma-Aldrich
2,2-Dichloropropane
98%
Szinonimák:
Isopropylidene dichloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CCl2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.99
Beilstein:
1731150
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.415 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
sűrűség
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
CC(C)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(2,4)5/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZEOVXNVKXIPWMS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Dehydrohalogenation of 2,2-dichloropropane sorbed in micropores of several model mineral solids has been investigated. Polymorphism of 2,2-dichloropropane has been investigated by thermal and X-ray powder diffraction experiments.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
23.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-5.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Hefa Cheng et al.
Environmental science & technology, 42(8), 2879-2885 (2008-05-24)
Nanometer scale pores are ubiquitous in porous geologic media (soils and sediments). Sorption of organic contaminants in micropores (< or = 2 nm) can inhibittheir hydrolytic transformation due to the limited availability of reactive water within hydrophobic micropore spaces. As
Polymorphism of 2, 2-dichloropropane: Crystallographic characterization of the ordered and disordered phases.
Negrier P, et al.
Chemistry of Materials, 14(5), 1921-1929 (2002)