Merck
614823
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromopropane-d6
98 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
BrCD2CD2CD2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
207.92
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
99% (CP)
bp
167 °C (lit.)
mp
-34 °C (lit.)
sűrűség
2.047 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i1D2,2D2,3D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEFLKXRACNJHOV-NMFSSPJFSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
132.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
56 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)