Fontos dokumentumok
158429
Diiodomethane
ReagentPlus®, 99%, contains copper as stabilizer
Szinonimák:
Methylene iodide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
9.25 (vs air)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
bp
67-69 °C/11 mmHg (lit.)
mp
5-8 °C (lit.)
sűrűség
3.325 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
iodo
SMILES string
ICI
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Diiodomethane (CH2I2) is an iodine containing organic compound. Its decomposition in acetonitrile initiated by 310nm light has been investigated. Femtosecond pump-probe spectroscopic and ab initio molecular dynamics simulations studies of the photodecomposition of CH2I2 suggest the formation of the isomer of diiodomethane (CH2I-I) as hot photoproduct. In the atmosphere, it undergoes photolysis in the presence of ozone to afford iodine oxide (IO) which results in the formation of aerosols. Its vacuum ultraviolet (VUV) photoabsorption spectrum has been reported.
Alkalmazás
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)